Benzalconio cloruro alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215410010 215411000 215410051
ACRO215410010EA 192 EUR
ACRO215410010 ACRO215411000 ACRO215410051
Benzalconio cloruro alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Benzalconio cloruro
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Solid or thick gel (May contain yellowish-white fragments)
Infrared spectrum Conforms
Assay 95.0 to 104.0 % (on anhydrous basis)
Water ≤10.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Total amines ≤3.6 %