Benzalconio cloruro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41339.14 41339.22 41339.36
41339.14EA 39.1 EUR
41339.14 41339.22 41339.36
Benzalconio cloruro
Benzalconio cloruro
CAS No.: 63449-41-2 Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)2RCl Physical Form: Semi-solid/solid, R=C8H17 to C18H37 Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,1059 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00145757
Cationic surface active agent
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Pto. de fusión: 29…34 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1059