Benzalconio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C8-18-alquildimetil, cloruros
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 47.2 EUR
8.21944.0100 8.21944.0500
Benzalconio cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Benzalconio cloruro
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Pto. de fusión: 29…34 °C
Densidad: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl