Dietil éter-trifluoruro de boro (∼48% BF₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 151 EUR
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
Dietil éter-trifluoruro de boro (∼48% BF₃)
Dietil éter-trifluoruro de boro
Formula: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013194
Núm. CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,01340
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %