Dietil éter-trifluoruro de boro (≥46,5% BF₃)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41796.22
41796.36
41796.22EA
53.5
EUR
41796.22
41796.36
Dietil éter-trifluoruro de boro (≥46,5% BF₃)
Dietil éter-trifluoruro de boro
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3440
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Formula:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141,93 g/mol Pto. Ebullición: 125…126 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013194 Núm. CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8,I Índice Merck: 14,1350 |