Dietil éter-trifluoruro de boro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
A15275.AE
A15275.AP
A15275.AU
A15275.AEEA
36.2
EUR
A15275.AE
A15275.AP
A15275.AU
Dietil éter-trifluoruro de boro ≥98%
Dietil éter-trifluoruro de boro
Purity: 98+%
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3440
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Formula:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141.93 g/mol Pto. Ebullición: 125…126 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1.130 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013194 Núm. CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 I Índice Merck: 14,1350 |