Dietil éter-trifluoruro de boro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01647.0250 8.01647.9025 8.01647.9060
8.01647.0250EA 63.3 EUR
8.01647.0250 8.01647.9025 8.01647.9060
Dietil éter-trifluoruro de boro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dietil éter-trifluoruro de boro
Formula: C₄H₁₀BF₃O
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013194
Núm. CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 (3),I
Índice Merck: 13,01340
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material