DL-Arabinosa ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09895.09 L09895.18
L09895.09EA 71.2 EUR
L09895.09 L09895.18
DL-Arabinosa ≥98%
DL-Arabinosa
Purity: 98+% CAS No.: 147-81-9 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 1723086 Merck Reference: 14,761 MDL No.: MFCD00135867
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Pto. Ebullición: 331
Pto. de fusión: 158…160 °C
Densidad: 1.609 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135867
Núm. CAS: 147-81-9
EINECS: 205-699-8