Dimetil éter-trifluoruro de boro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
204060500 204062500
ACRO204060500EA 45.1 EUR
ACRO204060500 ACRO204062500
Dimetil éter-trifluoruro de boro
Dimetil éter-trifluoruro de boro
Formula: C₂H₆BF₃O
MW: 113.87 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 1.23 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013192
Núm. CAS: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)