cis-Platino 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Platinol
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 148 EUR
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platino 99.99% (trace metals basis)
cis-Platino
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Pto. de fusión: 277 °C
Densidad: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02341
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %