cis-Platino ≥64,5% Pt 64.5% min
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Platinol
10471.01 10471.03 10471.06
10471.01EA 126 EUR
10471.01 10471.03 10471.06
cis-Platino ≥64,5% Pt 64.5% min
cis-Platino
CAS No.: 15663-27-1 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Micro Crystals Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,2317 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011623
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300.05 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Densidad: 3.738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02341