cis-Platino para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Platinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 63 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
cis-Platino para síntesis, Sigma-Aldrich®
cis-Platino
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300.05 g/mol
Densidad: 3.738 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02341
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)