trans-Platino ≥64,5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: trans-Diamminedichloroplatinum (II), trans-Diammineplatinum (II) dichloride, trans-Dichlorodiammine platinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II)
10472.01 10472.03 10472.06
10472.01EA 85 EUR
10472.01 10472.03 10472.06
trans-Platino ≥64,5%
trans-Platino
CAS No.: 14913-33-8 Molecular Formula: Cl2H6N2Pt Formula Weight: 300.06 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011623
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
Pto. de fusión: 340 °C (desc.)
Densidad: 3,746 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011623
Núm. CAS: 14913-33-8
EINECS: 238-980-9