D(+)-Maltosa monohidrato 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 6363-53-7
Molecular Formula: C12H22O11.H2O
Formula Weight: 360.32 (342.30anhy)
Melting Point: ca 120° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether
Beilstein Reference: 5784659
Merck Reference: 14,5714
Optical Rotation: +130° (c=2 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00149343
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360,32 g/mol Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149343 Núm. CAS: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Índice Merck: 14,5714 |