D(+)-Maltosa monohidrato ≥92% (by anhydrous basis), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
25188.187EA 187 EUR
25188.187 25188.291
D(+)-Maltosa monohidrato ≥92% (by anhydrous basis), GPR RECTAPUR®
D(+)-Maltosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149343
Núm. CAS: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Índice Merck: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous) min. 92%
pH (20°C; 5 %) 4,5 - 6,0
Rot. ópt. espec.(10 %; agua)(en anhidra) 135 - 139 °
Metales pesados (como Pb) Max. 20 ppm
Residuo de ignición (SO4) Max. 0,1 %
Agua 4 - 7 %