D(+)-Trehalosa dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
182550250 182550025 182551000 182555000
ACRO182550250EA 115 EUR
ACRO182550250 ACRO182550025 ACRO182551000 ACRO182555000
D(+)-Trehalosa dihidrato 99%
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071594
Núm. CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.5 to 10.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +177° to +181° (20°C, 589 nm) (c=7, water)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm