D(+)-Trehalosa dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A19434.06
A19434.14
A19434.22
A19434.06EA
34.6
EUR
A19434.06
A19434.14
A19434.22
D(+)-Trehalosa dihidrato ≥99%
D(+)-Trehalosa dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6138-23-4
Molecular Formula: C12H22O11.2H2O
Formula Weight: 378.33 (342.29anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 5322018
Merck Reference: 14,9580
Optical Rotation: +179° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00071594
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071594 Núm. CAS: 6138-23-4 EINECS: 202-739-6 Índice Merck: 14,9580 |