D(+)-Trehalosa dihidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
A1742.0100
A1742.0250
A1742.0100EA
203
EUR
A1742.0100
A1742.0250
D(+)-Trehalosa dihidrato
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071594 Núm. CAS: 6138-23-4 EINECS: 202-739-6 |