D(+)-Trehalosa dihidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
625625-50 625625-1KG
625625-50EA 113 EUR
625625-50 625625-1KG
D(+)-Trehalosa dihidrato, Millipore®
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071594
Núm. CAS: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM