L(+)-Ácido láctico 20% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
125070010
125070025
ACRO125070010EA
68.1
EUR
ACRO125070010
ACRO125070025
L(+)-Ácido láctico 20% (w/w) in water
L(+)-Ácido láctico
Formula:
C₃H₆O₃ Densidad: 1,05 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064266 Núm. CAS: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | ≥18 % |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |