D(+)-Glucosa monohidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
A11090.36
A11090.0E
A11090.36EA
27.7
EUR
A11090.36
A11090.0E
D(+)-Glucosa monohidrato
D(+)-Glucosa monohidrato
CAS No.: 14431-43-7
Molecular Formula: C6H12O6.H2O
Formula Weight: 198.18 (180.16anhy)
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 83°
MDL No.: MFCD00149450
Formula:
C₆H₁₂O₆·H₂O Pto. de fusión: ∼ 83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149450 Núm. CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |