Ácido D-glucónico 50% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
119890010 119890025 119890100
ACRO119890010EA 66.6 EUR
ACRO119890010 ACRO119890025 ACRO119890100
Ácido D-glucónico 50% (w/w) in water
Ácido D-glucónico
Formula: C₆H₁₂O₇
Pto. de fusión: < 15 °C
Densidad: 1,23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004240
Núm. CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %