Ácido D-glucónico 50% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16806.0F
A16806.AP
A16806.0FEA
79.3
EUR
A16806.0F
A16806.AP
Ácido D-glucónico 50% en solución acuosa
Ácido D-glucónico
CAS No.: 526-95-4
Molecular Formula: C6H12O7
Formula Weight: 196.16(anhy)
Refractive Index: 1.4180
Beilstein Reference: 1726055
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +10° (neat)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004240
Formula:
C₆H₁₂O₇ Densidad: 1,234 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004240 Núm. CAS: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 UN: 3265 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4456 |