Ácido D-glucónico 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
8.22057.0100EA 35.7 EUR
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500 8.22057.9025
Ácido D-glucónico 50% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido D-glucónico
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004240
Núm. CAS: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)