D-(-)-Sorbitol FP, líquido, EMPROVE® ESSENTIAL E420, BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: D(-)-Glucitol
1.02975.9050 1.02975.9270
1.02975.9050EA 1050 EUR
1.02975.9050 1.02975.9270
D-(-)-Sorbitol FP, líquido, EMPROVE® ESSENTIAL E420, BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
D-(-)-Sorbitol
Sorbitol FP liquid (sorbitol syrup, non crystallizing)
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Índice Merck: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM