D(+)-Glucosa monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
1.04074.0500EA 35.8 EUR
1.04074.0500 1.04074.1000 1.04074.5000 1.04074.9050
D(+)-Glucosa monohidrato, Millipore®
D(+)-Glucosa monohidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17 g/mol
Pto. de fusión: 83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149450
Núm. CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM