D(+)-Glucosa monohidrato, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24374.366EA
128
EUR
24374.366
24374.460
D(+)-Glucosa monohidrato, en polvo, TECHNICAL
D(+)-Glucosa monohidrato
Formula:
C₆H₁₂O₆·H₂O Pto. de fusión: 83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149450 Núm. CAS: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Resultados test especificaciones
Water | 7.0 - 9.5 % |