D(+)-Octaacetato de sacarosa 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
419790010
419792500
419790051
ACRO419790010EA
148
EUR
ACRO419790010
ACRO419792500
ACRO419790051
D(+)-Octaacetato de sacarosa 98%
D(+)-Octaacetato de sacarosa
Formula:
C₂₈H₃₈O₁₉ Pto. Ebullición: 250 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: >78 °C Densidad: 1,28 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006623 Núm. CAS: 126-14-7 EINECS: 204-772-1 Índice Merck: 12,09052 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥78 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration excess NaOH | 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance) |