D(+)-Sacarosa 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
220900010 220900025 220902500
ACRO220900010EA 72.8 EUR
ACRO220900010 ACRO220900025 ACRO220902500
D(+)-Sacarosa 99+% para análisis
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 190…192 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +66.3° to +67.0° (20°C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfite (as SO2) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Reducing sugars ≤0.04 %