D(+)-Sacarosa 99+% para bioquímica DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
419760010 419760050 419760250 419762500
ACRO419760010EA 130 EUR
ACRO419760010 ACRO419760050 ACRO419760250 ACRO419762500
D(+)-Sacarosa 99+% para bioquímica DNase-, RNase-, protease-free
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.03 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Dnase,Rnase,Protease None detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm