D(+)-Sacarosa ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
424500010 424500050 424500250
ACRO424500010EA 63.5 EUR
ACRO424500010 ACRO424500050 ACRO424500250
D(+)-Sacarosa ACS
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.03 % (105°C)
Residue after ignition ≤0.01 %
Specific optical rotation +66.3° to +66.8° (25°C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Invert sugar ≤0.05 %