D(+)-Sacarosa ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
36508.30
36508.A1
36508.30EA
48.4
EUR
36508.30
36508.A1
D(+)-Sacarosa ACS
D(+)-Sacarosa
CAS No.: 57-50-1
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 342.30
Physical Form: Crystalline
Density: 1.58
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 185-187°
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, methanol
Beilstein Reference: 90825
Merck Reference: 14,8881
MDL No.: MFCD00006626
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342.3 g/mol Pto. de fusión: 185…187 °C Densidad: 1.58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006626 Núm. CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Índice Merck: 14,8881 |