D(+)-Sacarosa ≥99.9% (by HPLC), Bioreactivo ultra puro para ultracentrifugación en gradiente de densidad, para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
4097-04EA 0 EUR
4097-04 4097-07
D(+)-Sacarosa ≥99.9% (by HPLC), Bioreactivo ultra puro para ultracentrifugación en gradiente de densidad, para biología molecular, J.T.Baker®
D(+)-Sacarosa
Sucrose for Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications.
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 169…170 °C
Densidad: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
Clarity and Color of Solution Passes Test
Clarity of Solution Passes Test
Glucose ≤0.1 %
Total of Copper, Iron and Lead ≤5 ppm
Assay (C₁₂H₂₂O₁₁) (by HPLC) ≥99.9 %