Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP suitable for use as excipient endotoxina baja, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
M-Clarity™ quality level = MQ500
1.00892.9050 1.00892.5000 1.00892.9029
1.00892.9050EA 0 EUR
1.00892.9050 1.00892.5000 1.00892.9029
Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP suitable for use as excipient endotoxina baja, SAFC®
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 185,5 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM