Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL NF, JP, Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
1.07653.9029EA 690 EUR
1.07653.9029 1.07653.9525 1.07653.5000
Sucrose, EMPROVE® ESSENTIAL NF, JP, Ph. Eur., BP suitable for use as excipient, SAFC®
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 169…170 °C
Densidad: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM