Sucrose (saccharose), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF para ultracentrifugación en gradiente de densidad, para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
1.07654.1000
1.07654.5000
1.07654.9029
1.07654.1000EA
516
EUR
1.07654.1000
1.07654.5000
1.07654.9029
Sucrose (saccharose), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF para ultracentrifugación en gradiente de densidad, para producción biofarmacéutica, SAFC®
D(+)-Sacarosa
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁ Pto. de fusión: 169…170 °C Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006626 Núm. CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Índice Merck: 13,08966 |