D(+)-Sacarosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27478.296EA 99.7 EUR
27478.296 27478.365 27478.467
D(+)-Sacarosa, GPR RECTAPUR®
D(+)-Sacarosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 169…170 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Specific optical rotation (2 %; water) 66 - 67 °
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %