D(+)-Sacarosa Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
27483.294EA 64.8 EUR
27483.294 27483.363 27483.465
D(+)-Sacarosa Ph. Eur.
D(+)-Sacarosa
Precaución: No apto para uso parenteral
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 169…170 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=981e9e9d095c317aff7570ea56dedff6f08af5a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance of solution Passes test
Conductivity (20°C; 31,3 %) Max. 35 µS/cm
Specific optical rotation (26 %; water) 66.3 - 67 °
Colour value Max. 45
Reducing sugars Passes test
SO3 (as SO2) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C; 3 h) Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test