D(+)-Trehalosa, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
309870250 309871000 309875000
ACRO309870250EA 142 EUR
ACRO309870250 ACRO309871000 ACRO309875000
D(+)-Trehalosa, anhidro 99%
D(+)-Trehalosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006628
Núm. CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 12,09713
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (ELSD) on dry basis
Specific optical rotation +194° to +200° (20°C, 589 nm) (c=7, H2O)