D(+)-Trehalosa, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
1.08216.0010 1.08216.0100
1.08216.0010EA 110 EUR
1.08216.0010 1.08216.0100
D(+)-Trehalosa, SAFC®
D(+)-Trehalosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006628
Núm. CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 12,09713