D(+)-Galactosa 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
150610010 150611000 150615000 150610051 150610250
ACRO150610010EA 502 EUR
ACRO150610010 ACRO150611000 ACRO150615000 ACRO150610051 ACRO150610250
D(+)-Galactosa 99+%
D(+)-Galactosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 527 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165…168 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151230
Núm. CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Índice Merck: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)