D(+)-Galactosa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
A12813.0BEA
298
EUR
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
D(+)-Galactosa ≥98%
D(+)-Galactosa
Purity: 98%
CAS No.: 59-23-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 1724619
Merck Reference: 14,4335
Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00151230
Formula:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Pto. Ebullición: 527 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 164…168 °C Densidad: 1,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151230 Núm. CAS: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Índice Merck: 14,4335 |