D(+)-Galactosa
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A1131.0100 A1131.1000
A1131.0100EA 46.4 EUR
A1131.0100 A1131.1000
D(+)-Galactosa
D(+)-Galactosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. Ebullición: 527 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…169 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151230
Núm. CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Índice Merck: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM