D(+)-Glucosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
101174YEA 33.6 EUR
101174Y 101176K 10117HV 101175P
D(+)-Glucosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
D(+)-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 146 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148912
Núm. CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Índice Merck: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
IR Spectrum Passes test
Specific optical rotation (10 %; water) 52.5 - 53.3 °
Ignition residue (SO₄) Max. 0.03 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO₃ (as SO₂) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 25 ppm
As (Arsenic) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm