Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio para microscopía C.I. 42051, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos:
C.I. 42051
21605-100G
21605-10G
21605-25G
21605-100GEA
246
EUR
21605-100G
21605-10G
21605-25G
Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio para microscopía C.I. 42051, Sigma-Aldrich®
Bis[hidrogeno[4-[4-(dietilamino)-5'-hidroxi-2',4'-disulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]dietilamonio], sal de sodio
Patent blue V sodium salt has been used as a stain in pharmacology. It is mainly used as a food color.
Synonyms: Acid blue 3 sodium salt; food blue 5 sodium salt
Formula:
C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂ |
Número MDL:
MFCD09608138 Núm. CAS: 20262-76-4 EINECS: 243-654-4 |