D(+)-Glucosa Reag. Ph. Eur., Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08337.0250 1.08337.1000 1.08337.5000 1.08337.9050
1.08337.0250EA 42.6 EUR
1.08337.0250 1.08337.1000 1.08337.5000 1.08337.9050
D(+)-Glucosa Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 146 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148912
Núm. CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Índice Merck: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM