D(+)-Glucosa, anhidro, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
24379.294EA 53.1 EUR
24379.294 24379.363 24379.465
D(+)-Glucosa, anhidro, GPR RECTAPUR®
D(+)-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. de fusión: 146
Densidad: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148912
Núm. CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Índice Merck: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 °
Loss on drying (100°C) Max. 1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm