D(+)-Manosa 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
150600010 150600250 150601000 150600025
ACRO150600010EA 921 EUR
ACRO150600010 ACRO150600250 ACRO150601000 ACRO150600025
D(+)-Manosa 99+%
D(+)-Manosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 133 °C
Densidad: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064122
Núm. CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Índice Merck: 13,05772
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.45 %
HPLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10 % in water) Clear
Bacterial endotoxins (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
Specific optical rotation +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm