D(+)-Manosa ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A10842.14
A10842.22
A10842.36
A10842.14EA
50.2
EUR
A10842.14
A10842.22
A10842.36
D(+)-Manosa ≥99%
D(+)-Manosa
Purity: 99%
CAS No.: 3458-28-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 127-133°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1564373
Merck Reference: 14,5747
Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00064122
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 127…133 °C Densidad: 1,54 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064122 Núm. CAS: 3458-28-4 EINECS: 222-392-4 Índice Merck: 14,5747 |