D(+)-Xilosa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A10643.0E A10643.22 A10643.36
A10643.0EEA 744 EUR
A10643.0E A10643.22 A10643.36
D(+)-Xilosa ≥98%
D(+)-Xilosa
Purity: 98+% CAS No.: 58-86-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Cryst powder Density: 1.525 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1562108 Merck Reference: 14,10087 Optical Rotation: +19° (c=10 in water + NH4OH) MDL No.: MFCD00151475
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 147…151 °C
Densidad: 1,525
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151475
Núm. CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Índice Merck: 14,10087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM